Tisk…
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-4-fluorobenzofuran, 7-Bromo-4-fluoro-1-benzofuran, 4-Fluoro-7-bromobenzofuran
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 992 CZK
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₄BrFO
MW: 215,019 g/mol
Bod tání: 35…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09056781
CAS číslo: 253429-31-1