Tisk…
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3662-10MG PC3662-25MG
APOSPC3662-10MGEA 3580 CZK
APOSPC3662-10MG APOSPC3662-25MG
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose
Vzorec: C₆H₁₀F₂O₄
MW: 184,138 g/mol
Bod tání: 169…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461578
CAS číslo: 238403-53-7