Tisk…
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(1R)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride, (R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC3647-1G PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA 8830 CZK
APOSPC3647-1G APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
MW: 189,178 g/mol
Bod varu: 76 °C (20 mm Hg)
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06761837
CAS číslo: 578027-35-7