2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-2-methylprop-1-ene
PC3645-1G
PC3645-5G
APOSPC3645-1GEA
6820
CZK
APOSPC3645-1G
APOSPC3645-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Vzorec:
C₁₀H₁₀BrF MW: 229,089 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09801086 CAS číslo: 951888-47-4 |