Tisk…
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3641-1G PC3641-5G
APOSPC3641-1GEA 6820 CZK
APOSPC3641-1G APOSPC3641-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₀ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774995
CAS číslo: 787585-34-6