Tisk…
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3639-1G PC3639-5G
APOSPC3639-1GEA 5100 CZK
APOSPC3639-1G APOSPC3639-5G
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate
Vzorec: C₆H₉F₃O₃
Bod varu: 85 °C (150 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258952
CAS číslo: 107018-39-3