Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3608-1G PC3608-5G
APOSPC3608-1GEA 4470 CZK
APOSPC3608-1G APOSPC3608-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine
Vzorec: C₃H₃F₆N
Bod varu: 57…58 °C
Hustota: 1,5442 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460498
CAS číslo: 1619-92-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II