Tisk…
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,3-diamino-5-fluorobenzene, 3-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine
PC3592-1G PC3592-5G PC3592-25G
APOSPC3592-1GEA 662 CZK
APOSPC3592-1G APOSPC3592-5G APOSPC3592-25G
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₆H₆BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08741398
CAS číslo: 115440-10-3