Tisk…
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride, (R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride, (2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride
PC3589-1G PC3589-250MG
APOSPC3589-1GEA 1700 CZK
APOSPC3589-1G APOSPC3589-250MG
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₆F₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779095
CAS číslo: 177469-12-4