Tisk…
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dihydro-7-fluoro-3-(hydroxyimino)-2H-indol-2-one, 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione 3-oxime
PC3583-1G PC3583-25G PC3583-5G
APOSPC3583-1GEA 622 CZK
APOSPC3583-1G APOSPC3583-25G APOSPC3583-5G
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
7-Fluoroisatin-3-oxime
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Bod tání: 207…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02951896
CAS číslo: 143884-84-8