Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-thiol
PC3567-1G PC3567-5G
APOSPC3567-1GEA 2820 CZK
APOSPC3567-1G APOSPC3567-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol
Vzorec: C₈H₅F₁₃S
MW: 380.17 g/mol
Bod varu: 112…114 °C
Hustota: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792427
CAS číslo: 34451-26-8