Tisk…
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3561-1G PC3561-5G
APOSPC3561-1GEA 7110 CZK
APOSPC3561-1G APOSPC3561-5G
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFN₂O₃
Bod tání: 183…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436072
CAS číslo: 874289-56-2