Tisk…
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Chloroethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, 5-Chloro-1,1,1-trifluoro-3-oxapentane
PC3546-1G PC3546-5G
APOSPC3546-1GEA 3440 CZK
APOSPC3546-1G APOSPC3546-5G
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Vzorec: C₄H₆ClF₃O
MW: 162.538 g/mol
Bod varu: 114…115 °C
Hustota: 1.303 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462515
CAS číslo: 1537-70-8
UN: 1993
ADR: 3 III