2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3545-25G
PC3545-5G
APOSPC3545-25GEA
4930
CZK
APOSPC3545-25G
APOSPC3545-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene
Vzorec:
C₁₂H₉FN₂O₂ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08741396 CAS číslo: 28898-02-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |