Tisk…
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3541-10G PC3541-5G
APOSPC3541-10GEA 12670 CZK
APOSPC3541-10G APOSPC3541-5G
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrCl₂FO
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368755
CAS číslo: 886762-53-4
UN: 1759
ADR: 8,III