Tisk…
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-N-(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)propylamine
PC3539-1G PC3539-5G
APOSPC3539-1GEA 5130 CZK
APOSPC3539-1G APOSPC3539-5G
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine
Vzorec: C₆H₉F₆N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07784275
CAS číslo: 201057-04-7
UN: 1993
ADR: 3,III