Tisk…
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3536-1G PC3536-5G
APOSPC3536-1GEA 3770 CZK
APOSPC3536-1G APOSPC3536-5G
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
4-(Difluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236236
CAS číslo: 87789-47-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III