Tisk…
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
PC3502-1G PC3502-250MG
APOSPC3502-1GEA 1780 CZK
APOSPC3502-1G APOSPC3502-250MG
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆FNO₄S
MW: 219.19 g/mol
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08692411
CAS číslo: 252561-33-4