Tisk…
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3491-1G PC3491-250MG
APOSPC3491-1GEA 20040 CZK
APOSPC3491-1G APOSPC3491-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07784289
CAS číslo: 473732-59-1