Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 2,3-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC3477-1G PC3477-250MG
APOSPC3477-1GEA 6220 CZK
APOSPC3477-1G APOSPC3477-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O
MW: 212.117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236260
CAS číslo: 238403-50-4