Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3475-1G PC3475-250MG
APOSPC3475-1GEA 7940 CZK
APOSPC3475-1G APOSPC3475-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236262
CAS číslo: 213203-85-1
UN: 3265
ADR: 8,III