2-Fluorobenzal bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3471-1G
PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA
5720
CZK
APOSPC3471-1G
APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Vzorec:
C₇H₅Br₂F Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045061 CAS číslo: 220141-76-4 UN: 1760 ADR: 8,III |