Tisk…
4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-1H-indol-5-ol
PC3466-1G PC3466-250MG
APOSPC3466-1GEA 17160 CZK
APOSPC3466-1G APOSPC3466-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
Vzorec: C₈H₆FNO
MW: 151,138 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368139
CAS číslo: 288386-04-9