1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Fluoroethyl)piperidin-4-ol
PC3464-1G
PC3464-500MG
APOSPC3464-1GEA
23410
CZK
APOSPC3464-1G
APOSPC3464-500MG
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Vzorec:
C₇H₁₄FNO MW: 147.191 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09751123 CAS číslo: 492446-45-4 |