Tisk…
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3461-1G PC3461-250MG
APOSPC3461-1GEA 19180 CZK
APOSPC3461-1G APOSPC3461-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₈F₃N·ClH
MW: 187.591 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035860
CAS číslo: 266359-12-0