Tisk…
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide, N-[2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide
PC3443-250MG PC3443-50MG
APOSPC3443-250MGEA 3480 CZK
APOSPC3443-250MG APOSPC3443-50MG
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BFNO₃
MW: 279.115 g/mol
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09878424
CAS číslo: 269410-27-7