Tisk…
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3434-250MG PC3434-1G PC3434-5G
APOSPC3434-250MGEA 5200 CZK
APOSPC3434-250MG APOSPC3434-1G APOSPC3434-5G
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅F₅O
MW: 224.127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236252
CAS číslo: 237761-82-9