Tisk…
2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3421-1G PC3421-250MG PC3421-500MG PC3421-5G
APOSPC3421-1GEA 2030 CZK
APOSPC3421-1G APOSPC3421-250MG APOSPC3421-500MG APOSPC3421-5G
2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
2-(Difluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236234
CAS číslo: 53104-96-4