Tisk…
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3413-1G PC3413-250MG
APOSPC3413-1GEA 5990 CZK
APOSPC3413-1G APOSPC3413-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09879946
CAS číslo: 921939-09-5