Tisk…
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3365-250MG PC3365-500MG
APOSPC3365-250MGEA 18450 CZK
APOSPC3365-250MG APOSPC3365-500MG
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Vzorec: C₁₂H₁₃F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907668
CAS číslo: 861881-17-6