Tisk…
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3361-1G PC3361-250MG
APOSPC3361-1GEA 5630 CZK
APOSPC3361-1G APOSPC3361-250MG
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907672
CAS číslo: 444120-93-8