Tisk…
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluorotetradec-1-ene, (Perfluorododec-1-yl)ethylene
PC3337-1G PC3337-5G
APOSPC3337-1GEA 2820 CZK
APOSPC3337-1G APOSPC3337-5G
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene
Vzorec: C₁₄H₃F₂₅
MW: 646,134 g/mol
Bod varu: 118…120 °C (20 mm Hg)
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038351
CAS číslo: 67103-05-3