Tisk…
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: HFPO hexamer methyl ester
PC3336-25G PC3336-5G
APOSPC3336-25GEA 18020 CZK
APOSPC3336-25G APOSPC3336-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester
Vzorec: C₁₉H₃F₃₅O₇
Bod varu: 97…98 °C (0,6 mm Hg)
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038871
CAS číslo: 1005033-64-6