Tisk…
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC33176-1G PC33176-250MG PC33176-5G
APOSPC33176-1GEA 4140 CZK
APOSPC33176-1G APOSPC33176-250MG APOSPC33176-5G
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂F₅IO
MW: 323.987 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066740
CAS číslo: 2366994-09-2