Tisk…
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3316-100MG PC3316-250MG
APOSPC3316-100MGEA 6820 CZK
APOSPC3316-100MG APOSPC3316-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461637
CAS číslo: 1031928-95-6