Tisk…
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3315-100MG PC3315-250MG
APOSPC3315-100MGEA 5990 CZK
APOSPC3315-100MG APOSPC3315-250MG
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Vzorec: C₁₂H₈ClF₃N₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367011
CAS číslo: 856250-49-2