Tisk…
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(4-Fluorophenyl)pyridazin-3-amine, 1-(6-Aminopyridazin-3-yl)-4-fluorobenzene
PC3314-100MG PC3314-250MG
APOSPC3314-100MGEA 5990 CZK
APOSPC3314-100MG APOSPC3314-250MG
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Vzorec: C₁₀H₈FN₃
Bod tání: 170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801351
CAS číslo: 105538-07-6