Tisk…
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3313-100MG PC3313-250MG
APOSPC3313-100MGEA 4570 CZK
APOSPC3313-100MG APOSPC3313-250MG
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Vzorec: C₁₂H₅ClF₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801347
CAS číslo: 1031928-92-3