Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32983-1G
PC32983-250MG
PC32983-5G
APOSPC32983-1GEA
14880
CZK
APOSPC32983-1G
APOSPC32983-250MG
APOSPC32983-5G
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₅F₅O₂ MW: 240.127 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32066744 CAS číslo: 2366994-08-1 |