Tisk…
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32982-100MG PC32982-1G PC32982-250MG
APOSPC32982-100MGEA 622 CZK
APOSPC32982-100MG APOSPC32982-1G APOSPC32982-250MG
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24189778
CAS číslo: 1550059-18-1