Tisk…
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32981-1G PC32981-250MG
APOSPC32981-1GEA 2900 CZK
APOSPC32981-1G APOSPC32981-250MG
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Vzorec: C₁₀H₉F₃N₂O₂
MW: 246,186 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23696675
CAS číslo: 1554285-69-6