1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32980-1G
PC32980-250MG
APOSPC32980-1GEA
2400
CZK
APOSPC32980-1G
APOSPC32980-250MG
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Vzorec:
C₉H₈ClFN₂O MW: 214,624 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23696674 CAS číslo: 848759-04-6 |