Tisk…
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32979-1G PC32979-250MG
APOSPC32979-1GEA 2400 CZK
APOSPC32979-1G APOSPC32979-250MG
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Vzorec: C₉H₈F₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24189713
CAS číslo: 1545294-47-0