Tisk…
1-(3,5-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32978-1G PC32978-250MG
APOSPC32978-1GEA 10350 CZK
APOSPC32978-1G APOSPC32978-250MG
1-(3,5-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3,5-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Vzorec: C₉H₈F₂N₂O
MW: 198.169 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23696670
CAS číslo: 1547051-49-9