Tisk…
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32977-1G PC32977-250MG
APOSPC32977-1GEA 2400 CZK
APOSPC32977-1G APOSPC32977-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Vzorec: C₉H₈F₂N₂O
MW: 198,169 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23696668
CAS číslo: 162748-23-4