Tisk…
1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32976-1G PC32976-250MG
APOSPC32976-1GEA 10980 CZK
APOSPC32976-1G APOSPC32976-250MG
1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one ≥95%
1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Vzorec: C₉H₉FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23696665
CAS číslo: 1190281-65-2