1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32975-1G
PC32975-250MG
APOSPC32975-1GEA
10980
CZK
APOSPC32975-1G
APOSPC32975-250MG
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Vzorec:
C₉H₉FN₂O MW: 180,179 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23696666 CAS číslo: 169547-81-3 |