Tisk…
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32966-1G PC32966-250MG
APOSPC32966-1GEA 7110 CZK
APOSPC32966-1G APOSPC32966-250MG
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Vzorec: C₈H₇F₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28665942
CAS číslo: 891831-55-3