Tisk…
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32963-1G PC32963-250MG
APOSPC32963-1GEA 3970 CZK
APOSPC32963-1G APOSPC32963-250MG
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₉F₃O₃S
MW: 302,269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18408646
CAS číslo: 1261530-65-7