Tisk…
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32959-1G PC32959-250MG
APOSPC32959-1GEA 12070 CZK
APOSPC32959-1G APOSPC32959-250MG
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18261162
CAS číslo: 1174323-34-2